Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1592-1G T1592-5G
TCIAT1592-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1592-1G TCIAT1592-5G
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate
Formule: C₃₄H₅₁F₂NSn
MW: 630,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192465
Numéro CAS: 139353-88-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité