4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1601-25G T1601-5G
TCIAT1601-25GEA 160 EUR InStock
TCIAT1601-25G TCIAT1601-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192530
Numéro CAS: 1546-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité