Triethyloxonium tetrafluoroborate 15% ∼1 mol/L dans le dichloromethane réactif d'éthylation
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1606-100MLEA 134 EUR InStock
TCIAT1606-100ML
Triethyloxonium tetrafluoroborate 15% ∼1 mol/L dans le dichloromethane réactif d'éthylation
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044423
Numéro CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 15.0 to 16.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité