N-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N',N'-triméthyl-1,3-propanediamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methyl-N,N-bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
T1618-25ML T1618-500ML
TCIAT1618-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT1618-25ML TCIAT1618-500ML
N-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N',N'-triméthyl-1,3-propanediamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N',N'-triméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₁₁H₂₇N₃
MW: 201,36 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00126936
Numéro CAS: 3855-32-1
EINECS: 223-362-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité