Tris(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,7,7-Tetramethyl-4-((trimethylsilyl)oxy)-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene
T1639-25G T1639-5G
TCIAT1639-25GEA 263 EUR InStock
TCIAT1639-25G TCIAT1639-5G
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (par GC)
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Formule: C₁₁H₂₈O₃Si₃
MW: 292,60 g/mol
Point d'éclair: 39°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011641
Numéro CAS: 69097-20-7
EINECS: 273-864-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité