Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1655-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT1655-1G TCIAT1655-5G
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Formule: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MW: 748,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149670
Numéro CAS: 50525-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité