O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1669-25G T1669-5G
TCIAT1669-25GEA 553 EUR InStock
TCIAT1669-25G TCIAT1669-5G
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (par GC)
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Formule: C₃H₁₁NOSi
MW: 105,21 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010872
Numéro CAS: 22737-36-6
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité