1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1677-25ML T1677-5ML
TCIAT1677-25MLEA 294 EUR InStock
TCIAT1677-25ML TCIAT1677-5ML
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (par GC)
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Formule: C₁₃H₂₅NSi
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00054932
Numéro CAS: 87630-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité