2-hydroxyéthyle méthyle téréphtalate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1679-5G T1679-1G
TCIAT1679-5GEA 297 EUR InStock
TCIAT1679-5G TCIAT1679-1G
2-hydroxyéthyle méthyle téréphtalate ≥97.0% (par GC)
2-hydroxyéthyle méthyle téréphtalate
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD01321191
Numéro CAS: 3645-00-9
EINECS: 222-877-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité