Tetracaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Dimethylamino)ethyl 4-(Butylamino)benzoate Hydrochloride, 4-(Butylamino)benzoic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride
T1688-25G T1688-5G
TCIAT1688-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT1688-25G TCIAT1688-5G
Tetracaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetracaine hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₂·HCl
MW: 300,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038912
Numéro CAS: 136-47-0
EINECS: 205-248-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité