5-Nitroso-2,4,6-pyrimidinetriamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1705-25G T1705-5G
TCIAT1705-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1705-25G TCIAT1705-5G
5-Nitroso-2,4,6-pyrimidinetriamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitroso-2,4,6-pyrimidinetriamine
Formule: C₄H₆N₆O
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006096
Numéro CAS: 1006-23-1
EINECS: 213-742-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité