Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,4'-Tetrahydroxydiphenylmethane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1707-25G T1707-5G
TCIAT1707-25GEA 753 EUR InStock
TCIAT1707-25G TCIAT1707-5G
2,3,4,4'-Tetrahydroxydiphenylmethane ≥95.0% (par GC)
2,3,4,4'-Tetrahydroxydiphenylmethane


Formule: C₁₃H₁₂O₄
MW: 232,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321194
Numéro CAS: 174462-43-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité