2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
013190-5G 013190-100G
FLUO013190-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013190-5G FLUO013190-100G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…56 °C
Numéro MDL: MFCD00051707
Numéro CAS: 201849-14-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité