Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1708-1G T1708-5G
TCIAT1708-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT1708-1G TCIAT1708-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Formule: CHF₃O₃S
MW: 774,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321255
Numéro CAS: 161337-67-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité