Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
T1727-1G T1727-25G T1727-5G
TCIAT1727-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT1727-1G TCIAT1727-25G TCIAT1727-5G
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00021786
Numéro CAS: 4521-22-6
EINECS: 224-848-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité