5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)-21H,23H-porphine
T1729-1G T1729-100MG
TCIAT1729-1GEA 787 EUR InStock
TCIAT1729-1G TCIAT1729-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin
Formule: C₅₆H₅₄N₄
MW: 783,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321200
Numéro CAS: 56396-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité