Tri-O-acetyl-D-galactal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1734-1G T1734-5G
TCIAT1734-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT1734-1G TCIAT1734-5G
Tri-O-acetyl-D-galactal ≥95.0% (par GC)
Tri-O-acetyl-D-galactal
Formule: C₁₂H₁₆O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064092
Numéro CAS: 4098-06-0
EINECS: 223-859-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -21.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité