Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T1735-1G T1735-5G
TCIAT1735-1GEA 102 EUR InStock
TCIAT1735-1G TCIAT1735-5G
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Formule: C₅₇H₄₁EuN₂O₆
Numéro MDL: MFCD01321202
Numéro CAS: 17904-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 186.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité