5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1737-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT1737-25G
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021235
Numéro CAS: 77-08-7
EINECS: 201-003-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité