Triphenylborane triphenylphosphine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T1757-25G T1757-5G
TCIAT1757-25GEA 140 EUR InStock
TCIAT1757-25G TCIAT1757-5G
Triphenylborane triphenylphosphine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylborane triphenylphosphine complex
Formule: C₃₆H₃₀BP
MW: 504,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631317
Numéro CAS: 3053-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité