Terephthalamic acid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
T1768-25G T1768-5G
TCIAT1768-25GEA 623 EUR InStock
TCIAT1768-25G TCIAT1768-5G
Terephthalamic acid ≥95.0% (par HPLC)
Terephthalamic acid
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD00025482
Numéro CAS: 6051-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité