2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1809-1G T1809-5G
TCIAT1809-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT1809-1G TCIAT1809-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00182114
Numéro CAS: 14618-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité