N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tris(phenylamino)benzene
T1831-25G T1831-5G
TCIAT1831-25GEA 349 EUR InStock
TCIAT1831-25G TCIAT1831-5G
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine
Formule: C₂₄H₂₁N₃
MW: 351,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD01463903
Numéro CAS: 102664-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité