[3,4,5-Tris(benzyloxy)phényl]méthanol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4,5-Tribenzyloxybenzyl Alcohol, (3,4,5-Tris(benzyloxy)phenyl)methanol
T1840-5G T1840-1G
TCIAT1840-5GEA 170 EUR InStock
TCIAT1840-5G TCIAT1840-1G
[3,4,5-Tris(benzyloxy)phényl]méthanol ≥98.0% (par HPLC)
[3,4,5-Tris(benzyloxy)phényl]méthanol
Formule: C₂₈H₂₆O₄
MW: 426,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093503
Numéro CAS: 79831-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité