Tri-O-benzyl-D-glucal ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T1859-1G T1859-5G
TCIAT1859-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT1859-1G TCIAT1859-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal ≥95.0% (par HPLC)
Tri-O-benzyl-D-glucal
Formule: C₂₇H₂₈O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061640
Numéro CAS: 55628-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -5.5 deg (C=2.5, CH3CN)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité