(1R)-(-)-Thiocamphor ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1863-5G T1863-1G
TCIAT1863-5GEA 242 EUR InStock
TCIAT1863-5G TCIAT1863-1G
(1R)-(-)-Thiocamphor ≥97.0% (par GC)
(1R)-(-)-Thiocamphor
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074855
Numéro CAS: 53402-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d846ac2e42f981bf17d457c57cc8883ae824cab7&vid=d846ac2e42f981bf17d457c57cc8883ae824cab7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -25.0 deg (C=3, EtOAc)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité