6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-naphthyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 6-Bromo-2-naphthyl Ester, 6-Bromonaphthalen-2-yl trifluoromethanesulphonate
T1894-25G T1894-5G
TCIAT1894-25GEA 314 EUR InStock
TCIAT1894-25G TCIAT1894-5G
6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
6-Bromo-2-naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₁H₆BrF₃O₃S
MW: 355,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093642
Numéro CAS: 151600-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité