Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1902-1G T1902-5G
TCIAT1902-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1902-1G TCIAT1902-5G
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque
Formule: C₄H₅F₃O₃
Point d'ébullition: 189°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190646
Numéro CAS: 374-35-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité