O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1906-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT1906-1G
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate ≥98.0% (sur base azote total)
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Formule: C₁₁H₈N₂O₂S
MW: 232,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074870
Numéro CAS: 96989-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité