Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribenzylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1916-25G T1916-5G
TCIAT1916-25GEA 296 EUR InStock
TCIAT1916-25G TCIAT1916-5G
Tribenzylsilane ≥98.0% (par GC)
Tribenzylsilane


Formule: C₂₁H₂₂Si
MW: 302,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004769
Numéro CAS: 1747-92-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité