Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥95.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1946-200MGEA 483 EUR InStock
TCIAT1946-200MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) ≥95.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
MW: 654,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039766
Numéro CAS: 94928-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité