1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
T1947-1G T1947-5G
TCIAT1947-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT1947-1G TCIAT1947-5G
1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène
Formule: C₈H₆F₄
MW: 178,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012231
Numéro CAS: 703-87-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité