Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichlorotris(2-methoxyphenyl)bismuth
T1956-1G T1956-5G
TCIAT1956-1GEA 229 EUR InStock
TCIAT1956-1G TCIAT1956-5G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride
Formule: C₂₁H₂₁BiCl₂O₃
MW: 601,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038429
Numéro CAS: 121899-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité