(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane
T1958-25G T1958-5G
TCIAT1958-25GEA 169 EUR InStock
TCIAT1958-25G TCIAT1958-5G
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Formule: C₂₀H₁₆NP
MW: 301,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00567633
Numéro CAS: 16640-68-9
EINECS: 240-689-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité