1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1959-1G T1959-200MG
TCIAT1959-1GEA 541 EUR InStock
TCIAT1959-1G TCIAT1959-200MG
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane ≥98.0% (par GC)
1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradecane
Formule: C₁₀H₂₀S₄
Numéro MDL: MFCD00010048
Numéro CAS: 24194-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité