Tri-o-tolylbismuthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(2-methylphenyl)bismuthine
T1970-5G T1970-1G
TCIAT1970-5GEA 131 EUR InStock
TCIAT1970-5G TCIAT1970-1G
Tri-o-tolylbismuthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tri-o-tolylbismuthine
Formule: C₂₁H₂₁Bi
MW: 482,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00123270
Numéro CAS: 10050-08-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efadd8fa2bdbee608206a83ca99b842bd342ca4e&vid=efadd8fa2bdbee608206a83ca99b842bd342ca4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité