1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1982-5G T1982-25G
TCIAT1982-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT1982-5G TCIAT1982-25G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formule: C₇H₁₃N₃
Numéro MDL: MFCD00043003
Numéro CAS: 5807-14-7
EINECS: 227-367-1
ONU: 3263
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92de1097668a32c7d3a33d818e95d77662419597&vid=92de1097668a32c7d3a33d818e95d77662419597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité