2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-ɑ-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T1991-1G T1991-200MG
TCIAT1991-1GEA 1420 EUR InStock
TCIAT1991-1G TCIAT1991-200MG
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-ɑ-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate ≥96.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl-p-trifluoromethylbenzylthio-N-(p-trifluoromethylphenyl)formimidate
Formule: C₅₀H₃₇F₆NO₁₀S
MW: 957,89 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797174
Numéro CAS: 428816-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +77.0 to +82.0 deg (C=1, Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité