exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1994-25G T1994-5G
TCIAT1994-25GEA 497 EUR InStock
TCIAT1994-25G TCIAT1994-5G
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (par GC)
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD01714931
Numéro CAS: 2825-82-3
EINECS: 220-585-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité