Triethylene glycol monobenzyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1996-25G T1996-5G
TCIAT1996-25GEA 555 EUR InStock
TCIAT1996-25G TCIAT1996-5G
Triethylene glycol monobenzyl ether ≥97.0% (par GC)
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093556
Numéro CAS: 55489-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité