Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BnO-PEG4-OH, Tetraethylene Glycol Monobenzyl Ether, 2-[2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
T1997-5G T1997-25G
TCIAT1997-5GEA 127 EUR InStock
TCIAT1997-5G TCIAT1997-25G
Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Tetraethylene glycol monobenzyl ether
Formule: C₁₅H₂₄O₅
MW: 284,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797175
Numéro CAS: 86259-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité