(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
T2001-5G T2001-25G
TCIAT2001-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT2001-5G TCIAT2001-25G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Formule: C₂₀H₁₇OP
MW: 304,33 g/mol
Point de fusion: 198°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006994
Numéro CAS: 2136-75-6
EINECS: 218-375-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e48f37235609ce09dc0aebab7fadc0214183952&vid=6e48f37235609ce09dc0aebab7fadc0214183952&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité