Triethylsilanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2017-25ML T2017-5ML
TCIAT2017-25MLEA 288 EUR InStock
TCIAT2017-25ML TCIAT2017-5ML
Triethylsilanol ≥98.0% (par GC)
Triethylsilanol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbb6cc8274aa40c7dd217a0309180c2964a84fe7&vid=bbb6cc8274aa40c7dd217a0309180c2964a84fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité