2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
T2019-1G T2019-5G
TCIAT2019-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT2019-1G TCIAT2019-5G
2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine ≥95.0% (par GC)
2,4,5,6-Tétrafluoro-1,3-benzènediamine
Formule: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Point de fusion: 131°C
Numéro MDL: MFCD00039764
Numéro CAS: 1198-63-6
EINECS: 214-836-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité