2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-glucopyranose ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,4,6-Tetrabenzoyl-D-glucopyranose
T2020-1G T2020-250MG
TCIAT2020-1GEA 439 EUR InStock
TCIAT2020-1G TCIAT2020-250MG
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-glucopyranose ≥90.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-glucopyranose
Formule: C₃₄H₂₈O₁₀
MW: 596,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066004
Numéro CAS: 64768-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +72.0 to +77.0 deg (C=1,Dioxane)
Molar extinction coefficient min. 43000 (5mg/L、MeOH、228.0 to 231.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité