Sigma-Sil-A, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
1391-10X1ML 1391-1ML 1391-5X1ML
1391-10X1MLEA 541 EUR InStock
1391-10X1ML 1391-1ML 1391-5X1ML
Sigma-Sil-A, Sigma-Aldrich®
Sigma-Sil-A
Trimethylchlorosilane: hexamethyldisilazane: pyridine (1:3:9) reagent for preparing TMS derivatives of amino acids, sugars, etc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080961
ADR: 3,2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité