Sodium trifluoromethanesulphinate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2033-25G T2033-5G
TCIAT2033-25GEA 176 EUR InStock
TCIAT2033-25G TCIAT2033-5G
Sodium trifluoromethanesulphinate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formule: CHF₃O₂S
MW: 156,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092989
Numéro CAS: 2926-29-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité