(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2044-100G T2044-25G
TCIAT2044-100GEA 108 EUR InStock
TCIAT2044-100G TCIAT2044-25G
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (par GC)
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane
Formule: C₇H₁₅NO₄Si
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00015793
Numéro CAS: 15396-00-6
EINECS: 239-415-9
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité