1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose
T2047-25G T2047-5G
TCIAT2047-25GEA 318 EUR InStock
TCIAT2047-25G TCIAT2047-5G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (par HPLC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranose
Formule: C₂₂H₂₃NO₁₁
MW: 477,42 g/mol
Point de fusion: 200°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080781
Numéro CAS: 10022-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +70.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité