Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,1-Dioxothiomorpholino)acetic Acid, 4-(Carboxymethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide
T2050-25G T2050-5G
TCIAT2050-25GEA 218 EUR InStock
TCIAT2050-25G TCIAT2050-5G
Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiomorpholinoacetic acid-1',1'-dioxide monohydrate
Formule: C₆H₁₁NO₄S
MW: 193,22 g/mol
Point de fusion: 177°C
Numéro MDL: MFCD00121261
Numéro CAS: 155480-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 7.5 to 9.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité